Learn More
Hidruro de aluminio y litio, +95 %, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 12397123 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
12397123 10 g 10 GR
1 options
Código de producto. 12397123 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/2160/45
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 125°C
CAS 16853-85-3
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 10 g
Fórmula molecular AlH4Li
Número MDL 11075
Clave InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[AlH4-]
Nombre IUPAC alumanuida de litio (1+)
Peso molecular (g/mol) 37.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.95g/mol
Envase Recipiente de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium aluminium hydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.