Learn More
Bochem™ Gatos para laboratorio de aluminio
Código de producto. 10211542
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10211542 200 mm cada uno
10313712 130 mm cada uno
10350341 100 mm cada uno
10410251 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10211542 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11032
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Especificaciones
Material Aluminio, acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm
Longitud de la base (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Incluye Ruedas
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad