Learn More
Isopropoxida de aluminio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10195422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195422 10 g Frasco de vidrio 10 g
10546413 50 g Frasco de vidrio 50 g
10716433 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10195422 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212230100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-31-7
Fórmula molecular C9H21AlO3
Peso molecular (g/mol) 204.25
Número MDL MFCD00008870
Clave InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
Nombre IUPAC aluminio;propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum isopropoxide
Punto de fusión 129.0°C to 136.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3Al
Cantidad 10 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Índice Merck 15,342
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Forma física Polvo cristalino (puede contener trozos)