Learn More
Aluminio, técnico, lámina, ≈ 0,1 mm de grosor, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10214252 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10214252 250 g 250 GR
10030000 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10214252 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1570/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Color Gris-plata
Punto de fusión 660°C
Punto de ebullición 2327°C
Cantidad 250 g
Envase Recipiente de plástico
Formulario Sólido de varias formas
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.97g/mol