Learn More
Cloruro de aluminio, 99 %, extra puro, anhidro, gránulos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636782 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10368380 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-70-0
Fórmula molecular AlCl3
Peso molecular (g/mol) 133.33
Número MDL MFCD00003422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
Nombre IUPAC tricloruro de aluminio(3+)
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum chloride
Punto de fusión 194.0°C
Color Amarillo
Forma física Gránulos
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal AlCl3
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15
Índice Merck 15, 333
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.44
Densidad 2.4400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.