Learn More
Cloruro de aluminio, +98 %, puro, anhidro, Fisher Chemical
Código de producto. 10558030 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
10558030 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10558030 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/2000/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 194°C
CAS 7446-70-0
Color Amarillo
pH 2.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular AlCl3
Número MDL 3422
Clave InChI VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC aluminium(3+) trichloride
Peso molecular (g/mol) 133.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.34g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.