Learn More
Bochem™ Doble nuez de aluminio
Descripción
- Aluminio
- Tornillo de cabeza hueca M8
- Ángulo de 90°
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera de nuez |
| Material | Aluminio |
| Incluye | Tornillo de cabeza hueca M8 |
| Para utilizar con (equipo) | Varillas y bases de soporte |
| Para utilizar con (aplicación) | Sujeta y sostiene aparatos de laboratorio |
| Diámetro (métrico) | 16,5 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | Tornillo de cabeza hueca M8 |