Learn More
Heinz Herenz Aplicador de aluminio con un solo bastoncillo de algodón
Descripción
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
- Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
- Cada uno disponible en varias longitudes.
- Con cabezal de algodón, viscosa, poliéster o espuma.
- Diámetro de las cabezas: pequeño, mediano o grande
- Esto garantiza que para cada aplicación especial esté disponible el instrumento adecuado.
- Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para su uso por parte de los otorrinolaringólogos.
- Todos nuestros bastoncillos de algodón estériles están envueltos individualmente.
Tenga en cuenta que en el ámbito médico:
- Sólo apto para un solo uso.
- Uso exclusivo por parte de personal médico
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro del tubo de entrada/salida (métrico) | 10.5 to 12.5mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Glass |
| Tipo de producto | Bastoncillo aplicador |
| Material de la punta | Algodón |
| Tipo de punta | De un solo terminal |