Learn More
Bochem™ Gatos para laboratorio de aluminio anodizado
Código de producto. 10759611
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
10759611 200 mm cada uno
10325911 100 mm cada uno
10653652 130 mm cada uno
10294601 240 mm cada uno
10080911 300 mm cada uno
10616571 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10759611 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 11031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado según norma DIN 12897. Bochem™ Los gatos de laboratorio de aluminio anodizado cuentan con una perilla ergonómica redondeada y fácil de usar.
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Carga dinámica máxima de funcionamiento (Kg máx. din.) y la carga estática máxima de funcionamiento (Kg máx. stat .) Las normas cumplen con la norma DIN 12897
  • El tipo 1 (240 x 240 mm) utiliza una rueda de ajuste accionada manualmente.
  • El tipo 2 (300 x 300 mm) incluye trinquete, que se conecta a la rueda de ajuste.
Especificaciones
Material Aluminio anodizado, acero inoxidable
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm
Longitud de la base (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Incluye Ruedas
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad