Learn More
Bochem™ Gatos para laboratorio de aluminio anodizado
Descripción
- Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
- Mando ergonómico redondeado y fácil de usar
- Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
- Carga dinámica máxima de funcionamiento (Kg máx. din.) y la carga estática máxima de funcionamiento (Kg máx. stat .) Las normas cumplen con la norma DIN 12897
- El tipo 1 (240 x 240 mm) utiliza una rueda de ajuste accionada manualmente.
- El tipo 2 (300 x 300 mm) incluye trinquete, que se conecta a la rueda de ajuste.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado, acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 400 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 400 mm |
| Anchura (métrico) | 400 mm |
| Incluye | Trinquete |
| Tipo de producto | Clavija de laboratorio |
| Cantidad | 1 unidad |