Specifications
| Punto de ebullición | 200°C |
| Punto de fusión | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Color | Blanco |
| pH | 4.6 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | AlH28NO20S2 |
| Número MDL | 149958 |
| Clave InChI | WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate