Learn More
Sulfato amónico de aluminio dodecahidrato, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 200.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
| Punto de fusión | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Cantidad | 250 g |
| Gravedad específica | 1.64 |
| Densidad | 1.6400g/mL |
| Fórmula molecular | H4AlNO8S2·12H2O |
| Fórmula lineal | AlNH4(SO4)2·12H2O |
| Índice Merck | 15,323 |
| Show More |
Safety and Handling
- Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate