Learn More
Sulfato amónico de aluminio dodecahidrato. 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 KG
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10628704 100 g Frasco de plástico 100 g
10134500 5 g Glass Bottle 5 g
10450481 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10460481 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11934261 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10628704 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.25€
    23.65€ / 100 g
    Ahorro 3.60€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-26-1
Número MDL MFCD00149958
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Punto de ebullición 200.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 93.5°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Pérdida por secado 45% to 48% (2 g, 300°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.64
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Densidad 1.6400g/mL
Fórmula molecular H4AlNO8S2·12H2O
Fórmula lineal AlNH4(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15,323
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,practically insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 453.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.