Learn More
Sulfato amónico de aluminio dodecahidrato. 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10450481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 g
2.50 KG
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10450481 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10134500 5 g Glass Bottle 5 g
10628704 100 g Frasco de plástico 100 g
10460481 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11934261 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10450481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206260010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-26-1
Número MDL MFCD00149958
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 200.0°C
Nombre del producto químico o material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 93.5°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Pérdida por secado 45% to 48% (2 g, 300°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.64
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Densidad 1.6400g/mL
Fórmula molecular AlH28NO20S2
Fórmula lineal AlNH4(SO4)2·12H2O
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 453.313
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure