Learn More
Sulfato amónico de aluminio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10131610 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10131610 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10131610 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1880/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
H4AlNO8S2.12H2O, Número CAS-7784-26-1, 500 g, 200 ºC, blanco, 453,33 g/mol, 93,5 ºC, 149958, jarra de plástico para polvo, 4,6, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 200°C
Punto de fusión 93.5°C
CAS 7784-26-1
Color Blanco
pH 4.6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular AlH28NO20S2
Número MDL 149958
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disulfato de aluminio(3+) y amonio, dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 453.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2