Learn More
acetilacetonato de aluminio, 97%
Código de producto. 10209203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209203 500 g Frasco de plástico 500 GR
10348430 5 g Frasco de vidrio 5 g
10781661 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10209203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196975000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324,31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13963-57-0
Fórmula molecular C15H21AlO6
Peso molecular (g/mol) 324.31
Número MDL MFCD00000013
Clave InChI KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Sinónimo aluminum 2, 4-pentanedionate
Nombre IUPAC aluminio(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olato)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum acetylacetonate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190.0°C to 195.0°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 315.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3COCH2COCH2)3Al
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: 4.26 g/100g alcohol (20°C), 36.45 g/100g benzene (20°C), insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación