Learn More
Acetato de aluminio, 90 %, básico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10765832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10765832 250 g Frasco de vidrio 250 g
10667020 1 kg Glass bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10765832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428192500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-03-0
Fórmula molecular C4H7AlO5
Peso molecular (g/mol) 162.08
Número MDL MFCD00008688
Clave InChI HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
Nombre IUPAC bis(acetyloxy)alumanyl hydrate
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum acetate
Nombre de nota Basic
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Índice Merck 15,359
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.08
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium acetate, basic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.