Learn More
Aluminio, 99,9995 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10078339 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10078339 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10078339 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437070250
Solicitar formato a granel o personalizado
Para análisis de ultratrazas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Gris
CAS 7429-90-5
Punto de fusión 660.0°C
Punto de ebullición 2327.0°C
Densidad 2.7000g/mL
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9995%
Formulario Granalla
Fórmula molecular Al
Número MDL MFCD00134029
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nombre IUPAC aluminium
Peso molecular (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.97
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado base de trazas de metales