Learn More
Aluminio, 99,5%, piezas (2-10 mm)
Código de producto. 10572081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572081 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10399060 25 g Frasco de vidrio 25 g
10688011 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300210010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Gris
Nombre de nota 99.5%
Punto de fusión 660.0°C
Punto de ebullición 2327.0°C
Densidad 2.7000g/mL
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Formulario Granalla
Fieser 02,19; 04,9; 12,486; 16,337
Nombre IUPAC aluminium
Formula Weight (peso de la fórmula) 26.97
Porcentaje de pureza 99.5%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación