Descripción
- Diputado EcoChrom™ La alúmina se utiliza ampliamente como adsorbente, desecante, abrasivo, aislante eléctrico y como catalizador para diversas reacciones orgánicas.
- También se utiliza para el aislamiento de alcaloides, glucósidos, sustancias activas de plantas, vitaminas, hormonas y antibióticos, deshidratación de disolventes orgánicos, purificación de enzimas, eliminación de terpenos, peróxidos, pirógenos de soluciones inyectables e infusiones.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alumina B |
| Nombre de nota | Activity: I |
| Color | De rosa a blanco |
| Forma física | Polvo de flujo libre |
| Cantidad | 1 kg |
| Nombre IUPAC | trioxidandiida de dialuminio(3+) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |
| Densidad | 3.94 g/cm3 (at 20°C) |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.