Learn More
Haldenwanger™ Navecilla de combustión de alúmina
Código de producto. 12307018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12307018 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12307018 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALS.SCH.52X7,5X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.69€
    34.29€ / paquete de 1
    Ahorro 17.40€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Navecillas de óxido de aluminio de gran dureza, resistencia y resistencia química
  • Aptas para un uso continuo de 1700° a 1750 °C
  • Fabricadas en cerámica de óxido Alsint al 99,7 %
Información de órdenes
DimensionsLxWxH
Especificaciones
Tipo Navecilla de combustión
Color Blanco
Altura (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 52 mm
Material Óxido de aluminio
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 7,5 mm