Learn More
Haldenwanger™ Crisol de perfil achaparrado de cerámica de aluminio
Código de producto. 12368835
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12368835 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12368835 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALSINTTIEGEL*B/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    106.29€ / paquete de 1
    Ahorro 14.71€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 30mm
Material Cerámica de alúmina
Temperatura máxima 1750 °C
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro exterior (métrico) 66mm
Altura (métrico) 56mm
Product Type Crisol