Learn More
Haldenwanger™ Crisol de perfil cilíndrico de cerámica de aluminio
Código de producto. 10242311
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10242311 15 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10242311 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L ALSINTTIEGEL*A/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los crisoles Alsint 99.7 son una excelente opción para su uso en condiciones de alto desgaste, en aplicaciones de ingeniería química técnica y eléctrica, y en tecnología de alta temperatura.
  • Límite superior de temperatura de 1700 °C a 1750 °C
  • Resistencia química a una variedad de ácidos y álcalis
  • Dureza en la escala de Mohs: 9
  • Forma cilíndrica, base plana
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 26 mm
Material Cerámica de alúmina
Capacidad (métrico) 15 ml
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 40 mm
Forma Cilindro