Descripción
- De larga duración, muy resistente a la abrasión y eficiencia moderada
- Fabricado con 99,5 % de óxido de aluminio puro
- Composición habitual: Elementos mayores – Al; elementos menores – Si, Ca, Mg
- Dureza: Mohs 9; Rockwell R45N 83; Knoop 2100
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Juego de viales de molienda de cerámica de alúmina 8003 |
| Material | Cerámica de alúmina |