Learn More
Alúmina B, actividad: Super I, Análisis de Dioxinas, MP EcoChrom™ , 63 a 200 μm, MP Biomedicals™
Código de producto. 11363579 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
11363579 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11363579 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0204569
Diputado EcoChrom™ La alúmina es esencialmente óxido de aluminio, Al2O3 , que se encuentra en la naturaleza en forma de minerales como bauxita, bayerita, corindón, etc. Esta alúmina se produce con la mayor actividad disponible en el mercado.
  • Diputado EcoChrom™ La alúmina es esencialmente óxido de aluminio, Al2O3 , que se encuentra en la naturaleza en forma de minerales como bauxita, bayerita, corindón, etc.
  • MP Alúmina B - Super I para análisis de dioxinas es una alúmina producida con la mayor actividad disponible en el mercado.
  • Este producto cumple con el alto nivel de recuperación requerido para el análisis de dibenzodioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos (PCDF) según la normativa VDI 3499, parte I.
  • Diputado EcoChrom La alúmina B - Super I para análisis de dioxinas se utiliza para la preparación de muestras para el análisis de dioxinas.
  • También es adecuado para todos los procesos cromatográficos que requieran la máxima actividad y/o la máxima reproducibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alumina B
Nombre de nota Activity: Super I
CAS 1344-28-1
Color De rosa a blanco
Forma física Polvo de flujo libre
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Al2O3
Número MDL MFCD00003424
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Peso molecular (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Densidad 3.94 g/cm3 (at 20°C)
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.