Learn More
Alúmina B, actividad: I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
Código de producto. 17897024 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17897024 1 kg 1 Kg
11343519 500 g 500 g
11363519 5 kg 5 Kg
11373519 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17897024 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0202072
Diputado EcoChrom™ La alúmina B, actividad I es un buen adsorbente versátil tanto para uso de laboratorio como para uso industrial. Se pueden ajustar a una actividad más baja mediante la adición de medios polares, preferiblemente agua, pero también alcoholes superiores (por ejemplo, se pueden utilizar glicol o glicerol).
  • Diputado EcoChrom™ La alúmina B, actividad I es un óxido de aluminio, que se encuentra en la naturaleza en forma de diversos minerales como la bauxita, el corindón, etc.
  • Se utiliza como adsorbente, agente desecante y catalizador, y en la fabricación de cementos y refractarios dentales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alumina B
Nombre de nota Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 24 l/mm
Color De rosa a blanco
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Densidad 3.94 g/cm3 (at 20°C)
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.