Descripción
- Diputado EcoChrom™ La alúmina, actividad II-III es un adsorbente económico de actividad media.
- Se utiliza a menudo cuando no se puede utilizar carbón activado debido a su naturaleza orgánica o cuando se desean las propiedades de intercambio catiónico de la alúmina básica.
- Es adecuado para el desarrollo de métodos de separación y para separaciones técnicas donde no se dispone de adsorbentes hechos a medida para una separación especial.
- Es un óxido de aluminio que se encuentra en la naturaleza en forma de diversos minerales como la bauxita, el corindón, etc.
- Se utiliza como adsorbente, agente desecante y catalizador, y en la fabricación de cementos y refractarios dentales.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alumina |
| Nombre de nota | Activity: II-III, Activity acc to Brockmann: 17/mm |
| Color | De rosa a blanco |
| Forma física | Polvo de flujo libre |
| Cantidad | 5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96 |
| Densidad | 3.94 g/cm3 (at 20°C) |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.