Learn More
Alúmina A, Actividad: Super I, MP EcoChrom™ , 63 a 200 μm, MP Biomedicals™
Código de producto. 17897044 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17897044 500 g 500 g
11353589 1 kg 1 Kg
17807054 5 kg 5 Kg
11373589 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17897044 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0204592
Diputado EcoChrom™ La alúmina A - Super I se utiliza comúnmente para procesos de purificación de todo tipo, incluida la preparación de muestras para análisis ambientales de pesticidas, purificación de solventes y todo tipo de cromatografía que requiera la máxima precisión y reproducibilidad.
  • Capacidad de adsorción aproximadamente el doble que la de MP EcoChrom™ Alúmina N, Actividad I.
  • La actividad inicial se mantiene en un rango muy estrecho.
  • Comportamiento de desactivación extremadamente constante.
  • Se utiliza comúnmente para procesos de purificación que requieren la máxima precisión y reproducibilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alumina A
Nombre de nota Activity: Super I
Color De rosa a blanco
Forma física Free-flowing Powder
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Densidad 3.94 g/cm3 (at 20°C)
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.