Learn More
Alúmina A, actividad: I, MP EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Código de producto. 17807034 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17807034 500 g 500 g
11323529 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17807034 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0202099
Diputado EcoChrom™ La alúmina A cataliza una variedad de reacciones que son útiles industrialmente.
  • La alúmina A se utiliza ampliamente para eliminar agua de corrientes de gas.
  • También se utiliza por su dureza y resistencia.
  • Se utiliza ampliamente como abrasivo, incluso como sustituto mucho menos costoso del diamante industrial.
  • Muchos tipos de papel de lija utilizan cristales de óxido de aluminio.
  • En los laboratorios de química, la alúmina es un medio para cromatografía, disponible en formulaciones básicas (pH 9,5), ácidas (pH 4,5 en agua) y neutras, así como para alcoholes, hidrocarburos, esteroides, alcaloides y pigmentos naturales.
  • La alúmina neutral (menos activa que la forma básica) es útil para la separación de aldehídos, cetonas, quinonas, ésteres, lactonas y glucósidos
  • La alúmina ácida es el tipo más débil y menos utilizado.
  • La alúmina es útil para la separación de pigmentos ácidos y ácidos fuertes
  • Puede causar reacciones de polimerización, condensación y deshidratación
  • No debe utilizarse con acetona ni acetato de etilo, que, además, puede saponificarse, como eluyentes
  • Se utiliza como dosímetro para la protección radiológica y en aplicaciones terapéuticas por sus propiedades de luminiscencia estimulada ópticamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-28-1
Fórmula molecular Al2O3
Peso molecular (g/mol) 101.96
Número MDL MFCD00003424
Clave InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
Nombre IUPAC trioxidandiida de dialuminio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alumina A
Nombre de nota Activity: I, Activity acc. To Brockmann: 23 l/mm
Color De rosa a blanco
Forma física Free-flowing Powder
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Densidad 3.94 g/cm3 (at 20°C)
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.