Learn More
Macherey-Nagel™ Lámina de aluminio SILGUR UV254 Alugram
Código de producto. 12740833 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12740833 20 x 20 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 12740833 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    132.65€ / paquete de 25
    Ahorro 38.35€
    22% Descuento
En stock
TLC Láminas de aluminio con capacidad de corte y humedad optimizadas. Capa: gel de sílice no modificado (SiOH) con zona concentradora (kieselguhr, tierra de diatomeas o diatomita).
Especificaciones
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm