Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G Xtra sobre láminas de aluminio UV254 Alugram™
Código de producto. 10707898 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10707898 10 x 20 cm paquete de 20
12804281 20 x 20 cm paquete de 25
12760763 4 x 8 cm paquete de 50
12780813 5 x 10 cm paquete de 50
12730773 5 x 20 cm paquete de 50
11239889 5 x 7,5 cm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10707898 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818362
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezclas separadas no volátiles con capas de sílice estándar no modificadas para TLC (Cromatografía en capa fina). Xtra Capas de sílice SIL G sobre Alugram™ Las láminas de aluminio UV254 vienen en una variedad de tamaños.
  • Capas de sílice estándar sin modificar sobre aluminio para TLC
  • Sílice 60
  • Ofrecen una excelente humectabilidad para obtener resultados de colorización precisos, incluso con reactivos de detección 100 % acuosos
  • Excelente eficacia de separación y reproducibilidad de lote a lote
  • De corte fácil y fiable sin desprendimiento de sílice gracias a un sistema ligante optimizado
  • Ligante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos, así como totalmente estable en eluyentes puramente acuosos
Especificaciones
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 20/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm