Descripción
Láminas de aluminio SIL Xtra G ALUGRAM™ están compuestas de 60 capas de sílice de grado estándar no modificada sin indicador fluorescente.
- Ofrecen una excelente humectabilidad para obtener resultados de colorización precisos, incluso con reactivos de detección 100 % acuosos
- Excelente eficacia de separación y reproducibilidad de lote a lote
- De corte fácil y fiable sin desprendimiento de sílice gracias a un sistema ligante optimizado
- Estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a la los reactivos de visualización agresivos
- Este producto altamente polimérico también se mantiene completamente estable en eluyentes puramente acuoso
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Láminas de aluminio Alugram con 60 capas de sílice no modificada |
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 10 cm |