Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio SIL G Xtra ALUGRAM™
Código de producto. 12720743 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12720743 5 x 7,5 cm paquete de 20
12876440 20 x 20 cm paquete de 25
12730743 5 x 20 cm paquete de 50
12750763 5 x 10 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12720743 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818230.20
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estable en casi todos los disolventes orgánicos y en eluyentes puramente acuosos. Láminas de aluminio SIL G Xtra ALUGRAM™ Macherey-Nagel™ están compuestas por capas de sílice estándar no modificada sobre aluminio y son ideales para su uso en TLC. Ofrecen una humectabilidad excepcional y propiedades de corte mejoradas.
Láminas de aluminio SIL Xtra G ALUGRAM™ están compuestas de 60 capas de sílice de grado estándar no modificada sin indicador fluorescente.
  • Ofrecen una excelente humectabilidad para obtener resultados de colorización precisos, incluso con reactivos de detección 100 % acuosos
  • Excelente eficacia de separación y reproducibilidad de lote a lote
  • De corte fácil y fiable sin desprendimiento de sílice gracias a un sistema ligante optimizado
  • Estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a la los reactivos de visualización agresivos
  • Este producto altamente polimérico también se mantiene completamente estable en eluyentes puramente acuoso
Especificaciones
Material Láminas de aluminio Alugram con 60 capas de sílice no modificada
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 20/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 7,5 cm