Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio ALUGRAM™ Nano-SIL NH2
Código de producto. 10174471 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10174471 4 x 8 cm paquete de 50
1 options
Código de producto. 10174471 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.74€
    213.00€ / paquete de 50
    Ahorro 23.74€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC). Las láminas de aluminio ALUGRAM™ Nano-SIL NH2 Macherey-Nagel™ incluyen capas de sílice amino-modificadas y un indicador fluorescente a un UV de (254 nm).
Designed for use in high-performance thin layer chromatography (HPTLC). Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2 ALUGRAM™ Aluminum Sheets include amino-modified silica layers and a fluorescent indicator at short-wave UV (254nm).
Las láminas de aluminio ALUGRAM™ Nano-SIL NH2 presentan capas de nanosílice modificada con aminopropilo con un indicador fluorescente para su uso en cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC).
  • Producto resistente a los ácidos y con fluorescencia azul pálido para UV de onda corta (254 nm)
  • Las sustancias que absorben los rayos UV aparecen como manchas de color azul oscuro a negro en un fondo azul claro
  • Orden de polaridad: Sílice > DIOL > NH2 > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18 W > C18-100
  • Las capas se pueden humedecer bien tanto con agua pura como por disolventes orgánicos
  • Aplicación recomendada: vitaminas, azúcares, esteroides, derivados de purina, xantinas, fenoles, nucleótidos y pesticidas
  • Estable a pH 2–8; 3,5 % de contenido de carbono
Especificaciones
Material Láminas de aluminio Alugram con capas de nanosílice modificada con amino
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa HPTLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Vitaminas, azúcares, esteroides, derivados de purina, xantinas, fenoles, nucleótidos y pesticidas
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,15 mm
Dimensiones (L x An) 4 x 8 cm