Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio CEL 300 Alugram
Código de producto. 10368601 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10368601 20 x 20 cm paquete de 25
10328651 4 x 8 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10368601 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 818153
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Especificaciones
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de partición de sustancias polares, como aminoácidos, ácidos carboxílicos o carbohidratos
Superficie específica 15 000 cm2/g
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm