Learn More
Thermo Scientific Chemicals Altretamina
Código de producto. 16601852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16601852 1 g 1 g
16611852 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16601852 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463090010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-05-6 | C9H18N6 | 210.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-05-6
Fórmula molecular C9H18N6
Peso molecular (g/mol) 210.29
Clave InChI UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N2,N2,N4,N4,N6,N6-hexametil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES CN(C)C1=NC(=NC(=N1)N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altretamine
Punto de fusión 171.0°C to 175.0°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • Altretamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Altretamine