Learn More
Altrenogest, TRC
Código de producto. 18082310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18082310 100 mg 100 miligramos
17919839 50 mg 50 miligramos
18033310 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18082310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575755100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850-52-2
Fórmula molecular C21 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 310.43
Sinónimo Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-hydroxy-17-(2-propenyl)-, (17β)- (9CI), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17α-allyl-17-hydroxy- (7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxy-17-(2-propen-1-yl)estra-4,9,11-trien-3-one, A 35957, Allyltrenbolone, Altrenogest, DRC 6246, Matrix, Matrix (progestogen), R 2267, RU 2267, Regumate
Nombre IUPAC (8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-17-prop-2-enil-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-3-one
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altrenogest
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933
Porcentaje de pureza >95%