Learn More
Altrenogest, MedChemExpress
Código de producto. 16462166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462166 500 mg 500 miligramos
16418356 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0521
MedChemExpress Altrenogest (Allyltrenbolone) is a progestogen structurally related to veterinary steroid trenbolone.
Altrenogest (Allyltrenbolone) is a progestogen structurally related to veterinary steroid trenbolone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altrenogest
Forma física Solid
CAS 850-52-2
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26O2
Sinónimo Allyltrenbolone RU2267
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.13 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]([C@]1(O)CC=C)(C=C2)[C@](CC1)([H])[C@@](CC3)([H])C2=C(CC4)C3=CC4=O
Peso molecular (g/mol) 310.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.43
Porcentaje de pureza 99.8%