Learn More
Altrenogest 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310624 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310624 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10144000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altrenogest
CAS 850-52-2
Nombres de analitos o componentes Altrenogest
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC=C
Nombre IUPAC (8S,13S,14S,17R)-17-hidroxi-13-metil-17-prop-2-enil-1,2,6,7,8,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 310.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1933 g/mol