Learn More
Altiazida, TRC
Código de producto. 30138602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138602 1 mg 1 miligramo
30006649 10 mg 10 miligramos
30005490 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5757751MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5588-16-9
Fórmula molecular C11 H14 Cl N3 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 383.89
Sinónimo Altizide, (3RS)-6-Chloro-3-[(prop-2-enylsulfanyl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-3-(prop-2-enilsulfanilmetil)-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Altizide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.9835