Learn More
Metales alternativos 1 para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15688335 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15688335 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
11485948 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15688335 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor WP11
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Al20 μg/ml
Fe20 μg/ml
V20 μg/ml
Co10 μg/ml
Cu10 μg/ml
Mn10 μg/ml
Ni10 μg/ml
Zn10 μg/ml
Be5 μg/ml
Sb5 μg/ml
Tl5 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alternate Metals 1
Nombre de nota Para el estándar alternativo ICP/AA sobre contaminación del agua y aguas residuales
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 2% HNO3
Industry Type Pruebas de aguas residuales
Cantidad 125 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 2% HNO3:
Al    •20μg/mL
Sb    •5μg/mL
Be    •5μg/mL
Co    •10μg/mL
Cu    •10μg/mL
Fe    •20μg/mL
Mn    •10μg/mL
Ni    •10μg/mL
Tl    •5μg/mL
V    •20μg/mL
Zn    •10μg/mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio