Learn More
Alternariol, TRC
Código de producto. 18093110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093110 5 mg 5 miligramos
18062720 10 mg 10 miligramos
18022310 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18093110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5757605MG
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 641-38-3
Fórmula molecular C14 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 258.23
Sinónimo Alternariol (6CI,7CI), 3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, NSC 638263
Nombre IUPAC 3,7,9-trihidroxi-1-metilbenzo[c]cromo-6-ona
SMILES Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3c12
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Alternariol
Nombres de analitos o componentes Alternariol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0528
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.