Learn More
Alternariol, TRC
Código de producto. 18062720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062720 10 mg 10 miligramos
18022310 1 mg 1 miligramo
18093110 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18062720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57576010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641-38-3
Fórmula molecular C14 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 258.23
Sinónimo Alternariol (6CI,7CI), 3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, NSC 638263
Nombre IUPAC 3,7,9-trihidroxi-1-metilbenzo[c]cromo-6-ona
SMILES Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alternariol
Nombres de analitos o componentes Alternariol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0528
Porcentaje de pureza >95%