Learn More
Éter monometílico alternariol, TRC
Código de producto. 18052310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18052310 5 mg 5 miligramos
18002920 1 mg 1 miligramo
18023920 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18052310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5757705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26894-49-5
Fórmula molecular C15 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 272.253
Sinónimo 2-Biphenylcarboxylic acid, 2',3,4'-trihydroxy-5-methoxy-6'-methyl-, δ-lactone (6CI), 3,7-Dihydroxy-9-methoxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, AME, Alternariol 9-O-methyl ether, Alternariol 9-methyl ether, Alternariol monomethyl ether, Alternariol-5-O-methyl ether, Djalonensone, NSC 638262
Nombre IUPAC 3,7-dihidroxi-9-metoxi-1-metilbenzo[c]cromo-6-one
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alternariolmethylether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.068
Porcentaje de pureza >95%