Learn More
Sal de amonio de 3-sulfato de 9-metil éter de alternariol, TRC
Código de producto. 30326213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30326213 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30326213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57567050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alternariol 9-Methyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt
CAS 1488351-25-2
Fórmula molecular C15H12O8S(NH3)
Cantidad 50 mg
Sinónimo Alternariol Monomethyl Ether 3-Sulfate Ammonium Salt, 7-Hydroxy-9-methoxy-1-methyl-3-(sulfooxy)-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one Ammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O8S.H3N/c1-7-3-9(23-24(18,19)20)6-12-13(7)10-4-8(21-2)5-11(16)14(10)15(17)22-12;/h3-6,16H,1-2H3,(H,18,19,20);1H3
SMILES CC1=C2C(OC(C3=C2C=C(OC)C=C3O)=O)=CC(OS(O)(=O)=O)=C1.N
Nombre IUPAC Sal de amonio del sulfato de hidrógeno de 7-hidroxi-9-metoxi-1-metil-6-oxo-6H-benzo[c]cromen-3-ilo
Peso molecular (g/mol) 369.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.06