Learn More
(-)-Altenueno, TRC
Código de producto. 18050200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18050200 0.25 mg 0.25 miligramo
18061010 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18050200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5757400.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 889101-41-1
Fórmula molecular C15H16O6
Peso molecular (g/mol) 292.28
Sinónimo 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 2,3,4,4a-tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-, (2R,3R,4aR)-, (2R,3R,4aR)-2,3,4,4a-Tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, (-)-Altenuene
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)O[C@]3(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C=C3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Altenuene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 0.25 mg
Porcentaje de pureza >95%