Learn More
Altanserin hydrochloride, R&D Systems™
Descripción
Potent and selective 5-HT2A receptor antagonist (Ki values are 0.13, 4.55, 40, 62 and 1570 nM at 5-HT2A, α1, 5-HT2C, D2 and 5-HT1A respectively). Centrally active following systemic administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Altanserin hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.95 |
| Porcentaje de pureza | >98% |