Learn More
Invitrogen™ Alsin Polyclonal Antibody
Código de producto. 18036211 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18036211 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18036211 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5145109
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: LGFWKTFPGK MTDSLRKPER RLLCESSNRA LSLQHAGRFS VNWFILFNDA LVHAQFSTHH VFPLATLWAE PLSEEAGGVN Antigen sequence identity: Mouse 98%; Rat 98%.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Alsin
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ALS2
N.º de referencia del gen Q96Q42
Alias de gen 3222402C23Rik; 9430073A21Rik; Als2; ALS2, alsin Rho guanine nucleotide exchange factor; Als2cr6; Alsin; ALSJ; amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile); amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) homolog; amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 6 protein; Amyotrophic lateral sclerosis 2 protein; amyotrophic lateral sclerosis 2 protein homolog; amyotrophic lateral sclerosis protein 2 homolog; FLJ31851; IAHSP; KIAA1563; MGC87187; mKIAA1563; PLSJ
Símbolos de los genes ALS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 893-972. Recombinant protein control fragment (Product #RP-109739).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57679
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG