missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALS2CR8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16821654 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16821654 20 μL 20 microlitros
16811654 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16821654 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 134341AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CARF (calcium-response factor), also known as ALS2CR8 (amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein) or NYD-SP24, is a 725 amino acid nuclear protein. Expressed in a wide variety of tissues with highest expression in the hippocampus, CARF is thought to be a transcription factor that associates with the p53 tumor suppression pathway. CARF cooperates, co-localizes and is co-regulated with ARF, an ADP-ribosylation factor, and, through this interaction, helps to mediate ARF-p53-induced apoptotic signaling. This apoptotic pathway is implicated in cell cycle control, proper cellular development, response to DNA damage and the aging process, suggesting that CARF participates in various events throughout the cell.

Especificaciones

Antígeno ALS2CR8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CARF
N.º de referencia del gen Q8N187
Alias de gen ALS2CR8, Calcium response factor, CARF, NYD SP24
Símbolos de los genes CARF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ALS2CR8 Fusion Protein Ag4238
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79800
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.