Learn More
ALS-8112, MedChemExpress
Código de producto. 16481637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481637 50 mg 50 miligramos
16481319 1 mg 1 miligramo
16458177 5 mg 5 miligramos
16446056 100 mg 100 miligramos
16415468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12983
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALS-8112
CAS 1445379-92-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13ClFN3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.04 mM)
SMILES OC[C@]1(CCl)[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Peso molecular (g/mol) 293.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.68
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus